Documentos Principais
GF69989023
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
500mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
Sinônimo(s):
AL227100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.279,00
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.279,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 699-890-23
C × espessura da parede
500 mm × 1.63 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.09 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)