Documentos Principais
GF10649178
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, Al 97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper t6
Sinônimo(s):
AL220300
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 106-491-78
tamanho
150 × 150 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)