Documentos Principais
GF69889077
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm
Sinônimo(s):
FP357940
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.715,00
R$ 3.715,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.715,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.715,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 698-890-77
Comprimento
300 mm
Diâmetro
9.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)