Documentos Principais
GF69667060
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
SN175150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 696-670-60
C × diâmetro
5 m × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)