Documentos Principais
GF69553907
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 3.7Mm, Length 0.5 M, Wall Thickness 1.0Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 3.7mm, L 0.5 m, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI307370
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.856,00
R$ 1.856,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.856,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.856,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 695-539-07
Comprimento
0.5 m
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)