Documentos Principais
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
CU045840
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.706,00
R$ 6.706,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.706,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.706,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 685-910-98
Comprimento
200 mm
diâmetro do condutor
0.1 mm
espessura de isolamento
0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)