Documentos Principais
GF66774752
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 50 m
Sinônimo(s):
B 005908
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.199,00
R$ 3.199,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.199,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.199,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 667-747-52
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Comprimento
50 m
diâmetro
0.080 mm
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)