Documentos Principais
GF66076229
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
NI290400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 13.781,00
R$ 13.781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 13.781,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 13.781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 660-762-29
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)