Documentos Principais
GF27848054
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size, pellets
Sinônimo(s):
NI296101
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.960,00
R$ 2.960,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.960,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 2.960,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
pellets
fabricante/nome comercial
Goodfellow 278-480-54
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)