Documentos Principais
GF65930160
Nickel/Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), Ni97%/Co 3%, weight 100 g, condition gas atomized
Sinônimo(s):
NE296010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.191,00
R$ 16.191,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.191,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 16.191,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 659-301-60
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)