Documentos Principais
GF64896003
Tantalum
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Tantalum, TA005130, Ta
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.302,00
R$ 2.302,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.302,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.302,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
572 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 648-960-03
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1 m × 0.25 mm
p.e.
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Ulrich Dorn et al.
The Journal of arthroplasty, 29(4), 831-835 (2013-10-09)
This study compared the corrosion behavior of tantalum-coated cobalt-chromium modular necks with that of titanium alloy modular necks at their junction to titanium-alloy femoral stem. Tests were performed in a dry assembly and two wet assemblies, one contaminated with calf
[Tantalum dust as a contrast substance for laryngography and bronchography (a review of the literature)].
R M Rabinovich
Vestnik rentgenologii i radiologii, (1)(1), 77-79 (1981-01-01)
Xiao-kang Tang et al.
Zhongguo gu shang = China journal of orthopaedics and traumatology, 26(7), 617-620 (2013-10-19)
Incorrect treatment for femur head necrosis can cause collapse of femoral head and tresult in severe harm for the patients (especially for the patient with middle-aged and young). The structure and mechanics characteristics of tantalum rod is similar to bone
Clinical use of porous tantalum in complex primary total knee arthroplasty.
Neil P Sheth et al.
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 38(10), 526-530 (2009-12-17)
J Black
Clinical materials, 16(3), 167-173 (1993-12-09)
A detailed literature search was carried out to define the current knowledge about the biological performance of tantalum. The pure metal appears, to a great degree, to be inert both in vivo and in vitro. Both the pure metal and