Documentos Principais
GF63406346
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Sinônimo(s):
FE246850
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.429,00
R$ 2.429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.429,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
spheres (grade 100)
qualidade
precision sphere
embalagem
1 ea of 100 pieces
fabricante/nome comercial
Goodfellow 634-063-46
Diâmetro
5 mm
sphericity
2.50 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)