Documentos Principais
GF62598707
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 25mm disks, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE290300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
precipitation hardenable
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 625-987-07
tamanho × espessura
25 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)