Documentos Principais
GF62383417
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 2000 g, purity 99.0+%
Sinônimo(s):
FE006041
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.792,00
R$ 8.792,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.792,00
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 8.792,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 623-834-17
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
2000 g
tamanho médio de partícula
6-8 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
413054
Iron
Carbonyl iron ≥97% Fe basis
Sigma-Aldrich
C3518
Carbonyl iron