GF60948658
Ruthenium
Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.025μm, specific density 30.5μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Sinônimo(s):
Ruthenium, RU004200
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
fabricante/nome comercial
Goodfellow 609-486-58
resistividade
7.1 μΩ-cm, 0°C
pb
3900 °C (lit.)
pf
2310 °C (lit.)
densidade
12.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
chave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N