Documentos Principais
GF21422900
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1 kg
Sinônimo(s):
ET326320
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.265,00
R$ 4.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.265,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 214-229-00
peso
1 kg
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)