Documentos Principais
GF57980986
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 200g
Sinônimo(s):
FE226010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.461,00
R$ 2.461,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.461,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.461,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 579-809-86
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)