Documentos Principais
GF57647560
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 100g, 50micron max. particle size, atomized condition
Sinônimo(s):
CU066050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.848,00
R$ 3.848,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.848,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.848,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 576-475-60
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
50 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)