Documentos
GF56344057
Titanium
powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
TI006022
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
powder
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 563-440-57
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
pb
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials