Documentos Principais
GF55700568
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, coil width 600 mm
Sinônimo(s):
ET311126
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.344,00
R$ 3.344,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.344,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.344,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 557-005-68
Comprimento
2 m
largura da espiral
600 mm
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)