Documentos Principais
GF54961083
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 1m coil, 0.125mm thickness
Sinônimo(s):
CZ080300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.304,00
R$ 4.304,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.304,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.304,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 549-610-83
C × espessura
1 m × 0.125 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)