Documentos Principais
GF54705966
Nickel oxide
powder, max. particle size 1700 micron, weight 25 g, min. particle size 850 micron
Sinônimo(s):
NI516030
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.386,00
R$ 1.386,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.386,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 1.386,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥85%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 547-059-66
peso
25 g
tamanho máximo de partícula
1700 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)