Key Documents
GF53513377
Iron
foil, thickness 0.10 mm, length 1 m, purity 99.8%
Sinônimo(s):
FE000315
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.8%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 535-133-77
resistividade
9.71 μΩ-cm
Comprimento
1 m
espessura
0.10 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N