Documentos Principais
GF52623738
Tantalum
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
TA006016, Ta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
572 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 526-237-38
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho médio de partícula
1-3 μm (FSSR)
p.e.
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the morphology of the powder GF52623738? Is it spherical or amorphous?
    1 answer
    1. The product is not spherical and would be considered amorphous.