GF50366516
Silver
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.002mm, 99.97%
Sinônimo(s):
Silver, AG000100
About This Item
Ensaio
99.97%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 503-665-16
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50 x 50 mm × 0.002 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)