Documentos Principais
GF49453566
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
Sinônimo(s):
IN080200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.673,00
R$ 8.673,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.673,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 8.673,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
not light tested (nlt)
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 494-535-66
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)