Documentos Principais
GF47901157
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Sinônimo(s):
CU137150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.386,00
R$ 3.386,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.386,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.386,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 479-011-57
C × espessura da parede
500 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.4 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)