Documentos Principais
GF32210749
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter
Sinônimo(s):
CU137300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.233,00
R$ 3.233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.233,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 322-107-49
C × espessura da parede
1000 mm × 0.18 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.14 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)