Documentos Principais
GF47821495
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, grade kapton hn
Sinônimo(s):
IM301200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 13.688,00
R$ 13.688,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 13.688,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 13.688,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 478-214-95
Comprimento
2 m
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)