Documentos Principais
GF47704260
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 2000 g, condition atomized
Sinônimo(s):
CU096010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.363,00
R$ 4.363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.363,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102011
NACRES:
NA.23
R$ 4.363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 477-042-60
peso
2000 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)