Documentos Principais
GF45167148
Graphene
powder, bulk density 0.0215, weight 6 g, platelet planar size 0.3-5um
Sinônimo(s):
GR006060
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 451-671-48
peso
6 g
densidade volumétrica
0.0215
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)