Documentos Principais
GF44759054
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
100g lump, 100mm max. lump size
Sinônimo(s):
BI036100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.782,00
R$ 2.782,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.782,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.782,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 447-590-54
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
100 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)