Documentos
GF41999811
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
CO820250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 419-998-11
Comprimento
2 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm