Documentos Principais
GF41495621
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinônimo(s):
AL607060
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 414-956-21
Comprimento
200 mm
D.E.
3.0 mm
espessura da parede
0.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)