Documentos
GF38558380
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinônimo(s):
AL607060
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 385-583-80
Comprimento
500 mm
D.E.
3.0 mm
espessura da parede
0.7 mm