Documentos Principais
GF40062675
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.05 mm, L 2 m, clear amber
Sinônimo(s):
EI311050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.900,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.900,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 400-626-75
Comprimento
2 m
espessura
0.05 mm
cor
clear amber
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the MFI of GF40062675 PEI film? There is no data sheet available
    1 answer
    1. This product is manufactured by Goodfellow, product number 400-626-75. The melt flow index (MFI) of this product has not been published. Please see the link below to the suppliers product page for more information:
      https://www.goodfellow.com/information/larger-quantities/513/532/polymers/polyetherimide-pei