Documentos Principais
GF02101543
Polyetherimide
(PEI), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, natural
Sinônimo(s):
EI316300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.299,00
R$ 8.299,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.299,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 8.299,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 021-015-43
peso
2000 g
cor
natural
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)