Documentos Principais
GF38885125
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, topas 5013l-10
Sinônimo(s):
AC311075
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.439,00
R$ 2.439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.439,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 388-851-25
Comprimento
1 m
espessura
0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)