Documentos Principais
GF38797149
Alumina
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
Sinônimo(s):
AL605720
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 387-971-49
Comprimento
2 m
Diâmetro
0.02 mm , filament diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)