Documentos Principais
GF36620951
Quartz - fused
tube, outside diameter 2.9 mm, length 500 mm, wall thickness 0.75 mm
Sinônimo(s):
SI617040
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 366-209-51
Comprimento
500 mm
D.E.
2.9 mm
espessura da parede
0.75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)