Documentos Principais
GF35824901
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU107120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.670,00
R$ 2.670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.670,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.670,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 358-249-01
C × espessura da parede
500 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)