Documentos Principais
GF35638252
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 500 m
Sinônimo(s):
ES345910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.783,00
R$ 4.783,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.783,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.783,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 356-382-52
Comprimento
500 m
Diâmetro
0.18 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)