Documentos Principais
GF35140586
Ruthenium
powder, max. particle size 450 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
RU006012
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ru
Número CAS:
Peso molecular:
101.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141739
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 351-405-86
resistividade
7.1 μΩ-cm, 0°C
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
450 μm
p.e.
3900 °C (lit.)
pf
2310 °C (lit.)
densidade
12.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
chave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)