Documentos Principais
GF32863990
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 5 m, coil width 190 mm
Sinônimo(s):
AM301200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.813,00
R$ 3.813,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.813,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.813,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 328-639-90
Comprimento
5 m
largura da espiral
190 mm
espessura
0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)