Documentos Principais
GF31087526
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Sinônimo(s):
AG060400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.644,00
R$ 16.644,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.644,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 16.644,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 310-875-26
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)