GF30102444
Iron
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
FE007928
Ensaio
≥99.99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 301-024-44
resistividade
9.71 μΩ-cm
Comprimento
100 mm
diâmetro
4.0 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N