GF20394727
Iron
rod, 3.0 mm diameter, length 50 mm, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
FE007925
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 203-947-27
resistividade
9.71 μΩ-cm
Comprimento
50 mm
diâmetro
3.0 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)