Documentos Principais
GF28750338
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.025 mm, L 1 m
Sinônimo(s):
FP361025
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.296,00
R$ 3.296,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.296,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.296,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 287-503-38
Comprimento
1 m
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)