Documentos Principais
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
Sinônimo(s):
IM301536
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Backing Material: 0.035mm Copper
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 283-280-25
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)