Documentos Principais
GF27426180
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 1000 × 1000 mm
Sinônimo(s):
SI303100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.926,00
R$ 6.926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.926,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 6.926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 274-261-80
tamanho
1000 × 1000 mm
espessura
1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)